Documenti
HABP04700
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, black
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore con pori da 0,45 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Livello qualitativo
Descrizione
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diam. filtro
47 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
2.5%
Colore
black
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Codice del filtro: HABP
L′impiego di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore rispetto ai normali filtri MF-Millipore.
Caratteristiche & vantaggi
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
Applicazioni
  • Saggi batteriologici in fluorescenza
  • Monitoraggio del particolato
  • Saggi biologici
  • Monitoraggio del particolato
  • Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3