Documenti fondamentali
HABP02500
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori da 0,45 μm
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic, black
Sinonimo/i:
MF-Millipore Membrane Filter, 0.45 µm pore size
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
black filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
Livello qualitativo
Descrizione
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, black, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
Parametri
4 L/min-cm2 air flow rate
60 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
150 μm
Estraibili (gravimetria)
2.5%
Colore
black
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm pore size
79 % porosity
Capacità
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Punto di bolla
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Applicazioni
  • Fluorescent bacteriological assays
  • Particle monitoring
  • Bioassays
  • Particle monitoring
  • Microplastics analysis grade water
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3