Documenti fondamentali
HABG047S0
Millipore
SO-Pak Filters 0.45µm 47mm black gridded
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Dimensione pori:
0.45 μm pore size
Materiali:
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Caratteristiche:
hydrophilic
Diam. filtro:
47 mm
Sterilità:
sterile; ethylene oxide treated
Confezionamento:
box of 10 envelopes containing 10 pak
Materiali
black filter
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
box of 10 envelopes containing 10 pak
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample type cider
sample type food(s)
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type sport drink
sample type beer
sample type soft drink
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type wine
sample type bottled water
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
SO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, presterilized.
Applicazioni
Microbiological analysis
Confezionamento
Sterile pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, sterile
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3