GR32L
Anti-Glucocorticoid Receptor (Ab-2) Mouse mAb (BuGR2)
lyophilized, clone BuGR2, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BuGR2, monoclonal
Forma fisica
lyophilized
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
guinea pig, rabbit, rat, mouse, sheep
Non deve reagire con
amphibian, primate, avian
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Nr3C1(14815)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (5 g/ml)
Immunoblotting (5 g/ml)
Immunocytochemistry (5 g/ml)
Immunoprecipitation (see comments)
Paraffin Sections (5 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
mouse liver extract
Altre note
Pratt, W.B. and Toft, D.O., 1997. Endocrine Rev.18 306.
Schumacher, M., et al. 1996. Dev. Neurosci.18, 6.
Toran-Allerand, C.D. 1996. Dev. Neurosci.18, 36.
Weigel, N.L. 1996. Biochem J.319, 657.
Jones, K.J. 1994. Ann. N.Y. Acad. Sci.743, 141.
Arnold, A.P. 1990. in Hormones, Brain and Behavior in Vertebrates, ed. Balthazart, J. (Karger, Basel), 82.
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1