Vai a
HPWP04700
Filtri a membrana in PES, pori da 0,45 μm
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Caratteristiche di sostenibilità
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Millipore Express PLUS
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.45 μm pore size
Material:
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
plain filter, polyethersulfone membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore Express®, Millipore
sustainability
Sustainability features
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
130-155 μm
impurities
≤0.5 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
pore size
0.45 μm pore size
bubble point
≥690 mbar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Codice filtro: HPWP
La membrana Millipore Express PLUS consente la filtrazione ultrarapida dei terreni per la coltura dei tessuti, degli additivi, dei tamponi e di altre soluzioni acquose. Questa membrana ad alta produttività e ridotto adsorbimento proteico viene utilizzata anche in molti dei nostri dispositivi di filtrazione sterilizzante pronti all′uso.
Caratteristiche & vantaggi
•La filtrazione ultrarapida e la resa elevata accelerano il processo
•Può essere sterilizzata in autoclave, con ossido di etilene o con irradiazione gamma ai fini della filtrazione sterilizzante
Applicazioni
Filtrazione sterilizzante, filtrazione di tamponi, filtrazione di terreni per la coltura di tessuti
Tipo di filtro: filtro a schermo
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Filtrazione di tamponi
  • Filtrazione di terreni per colture tissutali
  • Filtrazione di campioni per analisi di PFAS (LC-MS)
Other Notes
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può ricorrere alla filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
HPWP01300HPWP02500HPWP14250
description
Millipore Express®, filter diam. 47 mm, hydrophilic
description
Millipore Express®, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Millipore Express®, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Millipore Express®, filter diam. 142 mm, hydrophilic
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
parameter
23 mL/min water flow rate at 690 mbar (10 psi)
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore, Millipore Express®
manufacturer/tradename
Millipore, Millipore Express®
diam.
47 mm
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
142 mm
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
pore size
0.45 μm pore size
material
plain filter, white filter, polyethersulfone membrane
material
polyethersulfone membrane, plain filter, white filter
material
polyethersulfone membrane, white filter, plain filter
material
white filter, polyethersulfone membrane, plain filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)