GFDX001050
Tampone diagnostico in fibra di vetro
filter W × L 10 mm × 50 m, pack of 1 roll
Sinonimo/i:
Conjugate pad, Diagnostic pad, Glass Fiber Diagnostic Pad 10 mm x 50 m roll, Glass fiber pad
About This Item
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of 1 roll
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
SureWick®
Lunghezza
50 m (164 ft)
Larghezza
10 mm
filter W × L
10 mm × 50 m
Largh. rotolo
1 cm
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- SureWick® glass fiber pads have low extractables and excellent consistency.
- They provide reliable, predictable sample flow and reagent delivery.
- They exhibit consistent thickness, bed volume, and uniform surface quality.
- Quick Delivery and Lead time.
- Excellent Technical support
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1