GF35L
Anti-BDNF Mouse mAb (35928.11)
lyophilized, clone 35928.11, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Brain Derived Neurotrophic Factor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
35928.11, monoclonal
Stato
lyophilized
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... BDNF(627)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (1-2 µg/ml)
Immunohistochemistry (5-15 µg/ml)
Neutralization Studies (see comments)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Sendtner, M., et al. 1996. Neurochem. Res.21, 831.
Barbacid, M. 1995. Ann. N.Y. Acad. Sci.766, 442.
Gotz, R., et al. 1994. Nature372, 266.
Snider, W.D. 1994. Cell77, 627.
Snider, W.D., et al. 1992. J. Neurobiol.23, 1231.
WGK 1