Documenti fondamentali
GF174
Sigma-Aldrich
Proteina sonic hedgehog (Shh), ricombinante umana
The hedgehog (hh) gene encoding a secreted protein was originally identified in Drosophila as a segment polarity gene.
Sinonimo/i:
SHH, HHG-1
Scegli un formato
25 μG
CHF 579.00
CHF 579.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 μG
CHF 579.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.77
CHF 579.00
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
Impurezze
<0.1 μg/mg protein endotoxin (<1EU/μg)
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
Il gene hedgehog (hh) che codifica una proteina secreta è stato originariamente identificato nella Drosophila come gene per la polarizzazione dei segmenti. Nei vertebrati, gli omologhi del gene hh comprendono i geni di diverse proteine, tra cui sonic hedgehog (Shh), indian hedgehog (Ihh) e desert hedgehog (Dhh). Le proteine hedgehog sono importanti molecole per la trasmissione del segnale durante lo sviluppo embrionale. La Shh è espressa in tessuti embrionali chiave come il nodo di Hensen, la zona ad attività polarizzante delle gemme degli arti posteriori, la notocorda e la lamina del pavimento del tubo neurale. È coinvolta nella regolazione del patterning del sistema nervoso centrale, dei somiti e degli arti in via di sviluppo. La Shh svolge un ruolo importante nello sviluppo di tessuti particolari come i baffi, i capelli, l′intestino primitivo, i denti e le ossa. I dati suggeriscono anche che la Shh è coinvolta nella regolazione della sorte delle cellule staminali dei lignaggi neurali ed ematopoietici e che una aberrante trasmissione del segnale di Shh è implicata nei carcinomi basocellulari e in altre malattie. I geni Shh sono altamente conservati e sono stati identificati in una varietà di specie tra cui l'uomo, il topo, la rana, i pesci e il pollo. La sonic hedgehog umana ricombinante derivata da E. coli è una proteina di 20,0 kDa composta da 176 residui amminoacidici, tra cui una sequenza N-terminale Ile-Val-Ile al posto del residuo Cys modificato chimicamente presente in natura.
Origine del prodotto: E. coli.
Specificità
Reattività crociata
Nessuna
Applicazioni
Categoria di ricerca
Ricerca su cellule staminali
Sottocategoria di ricerca
Fattori di crescita & recettori
Qualità
Saggio di bioattività: stabilita sulla base della sua capacità di indurre la produzione di fosfatasi alcalina da parte di cellule C3H/10T1/2 (CCL-226). Il valore della DE50 atteso per questo effetto è di 0,8-1,0 μg/ml.
Stato fisico
Il prodotto viene filtrato su un filtro da 0,2 micron prima della liofilizzazione.
Stoccaggio e stabilità
Mantenere a 20°C per un massimo di 6 mesi dalla data di ricezione.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Thais Basili et al.
International journal of cancer, 147(8), 2253-2264 (2020-05-10)
Hyalinizing trabecular tumors of the thyroid are rare and mostly benign epithelial neoplasms of follicular cell origin, which have recently been shown to be underpinned by the PAX8-GLIS3 fusion gene. In our study, we sought to investigate the potential oncogenic