FHLP02500
Filtri a membrana in PTFE con pori da 0,45 μm
Fluoropore®, filter diam. 25 mm, hydrophobic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
agenzia
in accordance with NIOSH 6011,6013
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophobic
Produttore/marchio commerciale
Fluoropore®
Millipore
Parametri
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol)
0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley)
100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
109 μm , (typical)
Estraibili (gravimetria)
≤0.5%
Matrice
Fluoropore®
Dimensione pori
0.45 μm pore size
>60 % porosity
Punto di bolla
≥0.63 bar, air with methanol at 23 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La nostra membrana Omnipore è una membrana in PTFE idrofilo compatibile praticamente con qualsiasi tipo di solventi, acidi e soluzioni alcaline
Caratteristiche & vantaggi:
- biologicamente e chimicamente inerte
- elevata porosità per alti valori di portata
- disponibilità di varianti in PTFE idrofobo o idrofilo per la filtrazione di campioni acquosi o organici
Applicazioni
- Membrana Fluoropore: chiarificazione di acidi, basi e solventi; monitoraggio dell′aria; filtrazione e sfiato di gas; spettroscopia UV
- Membrana Omnipore: filtrazione di soluzioni acquose, chiarificazione di acidi e di soluzioni alcaline
Applicazioni
- Chiarificazione di soluzioni acide, soluzioni alcaline e solventi
- Filtrazione e sfiato di gas
- Spettroscopia UV
- Monitoraggio del particolato
- Filtrazione della fase mobile per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
- Analisi delle microplastiche