FCMAB291F
Milli-Mark®Anti-Cytokeratin 5 Antibody, 6-FITC, clone D5/16B4
clone D5/16B4, Milli-Mark®, from mouse
Sinonimo/i:
58 kDa cytokeratin, epidermolysis bullosa simplex, Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types, keratin 5, keratin 5 (epidermolysis bullosa simplex,Dowling-Meara/Kobner/Weber-Cockayne types), keratin, type II cytoskeletal 5
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
D5/16B4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... KRT5(3852)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeleton
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
A431 cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2