FCMAB112F
Anti-SOX-2 Antibody, clone 6G1.2, FITC conjugate
clone 6G1.2, from mouse, FITC conjugate
Sinonimo/i:
SRY (sex determining region Y)-box 2, SRY-related HMG-box gene 2, sex-determining region Y-box 2, transcription factor SOX2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
6G1.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SOX2(6657)
mouse ... Sox2(20674)
rat ... Sox2(499593)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Applicazioni
Qualità
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Rat Neural Stem Cells.
WGK 2