Documenti fondamentali
F-04
Sigma-Aldrich
Modified Barth′s Saline (1X), liquid, without Ficoll® 400
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
About This Item
Codice UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Specialty Media
Applicazioni
This solution is used in the culture of Xenopus Oocytes.
Stoccaggio e stabilità
Store at 2-8°C upto 1 year.
Note legali
Ficoll is a registered trademark of Cytiva
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2