Documenti fondamentali
EZSH0SBB2
Millipore
Portagomma per pompa EZ-Stream®
To replace IN and OUT original hose barbs
About This Item
Codice UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Descrizione
hose barb adapter
Caratteristiche
repair kit
Confezionamento
pkg of 2 numbers
Produttore/marchio commerciale
EZ-Stream®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Stream®
Descrizione generale
I portagomma servono come ricambio di parti originali qualora si rompano o in caso di perdite nella pompa da vuoto EZ-Stream®, per assicurare un′adeguato raccordo con i tubi. La pompa da vuoto EZ-Stream® è una pompa per il trasferimento di liquidi dal design compatto che rende la pompa ideale per un impiego sul banco di laboratorio o sotto cappa a flusso laminare. Nella confezione sono inclusi due portagomma e due O-ring per sostituire parti collegate ai tubi di ingresso e di uscita.
Applicazioni
I portagomma assicurano il corretto collegamento dei tubi della pompa EZ-Stream® che viene impiegata nelle analisi microbiologiche di birra, latticini, acqua in bottiglia, dei prodotti farmaceutici, dei soft drink, del sidro, delle bevande isotoniche e del vino.
Componenti
  • 2 portagomma
  • 2 O-ring
Note legali
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany