EZRMNPY
Rat/Mouse Neuropeptide Y ELISA Kit
measures and quantifies NPY levels in 20 μL plasma
Sinonimo/i:
Pro-neuropeptide Y
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA, This Rat/Mouse Neuropeptide Y (NPY) ELISA is used to measure & quantify NPY levels in Metabolism & Neuroscience research.
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
rat, mouse
Confezionamento
kit of 1 × 96 wells
Parametri
20 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 89-93%
sensitivity: 0.002 ng/mL
(20 μl sample size)
standard curve range: 0.01-2 ng/mL
inter-assay cv: 6-12%
intra-assay cv: 1-3%
tecniche
ELISA: suitable
input
sample type plasma (K2 EDTA)
N° accesso UniProt
applicazioni
research use
Metodo di rivelazione
colorimetric (450nm/590nm)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Refer to kit protocol for details
Applicazioni
Metabolism
Obesity
Metabolic Disorders
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3