Documenti fondamentali
EZHEADMM1
Testa di filtrazione per rampa EZ-Fit®
for use with Milliflex Oasis® Funnel, pkg of 1 unit
Sinonimo/i:
Per la determinazione della carica microbica, testa di filtrazione per rampa, Testa di filtrazione per rampa EZ- FIT®
Scegli un formato
EZHEADMM1
CHF 534.00
CHF 534.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
EZHEADMM1
CHF 534.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
CHF 534.00
Spedizione prevista il23 aprile 2025
Materiali
316L stainless steel head
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® Funnel
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La testa di filtrazione per la rampa EZ-Fit® per imbuti Milliflex Oasis®permette di usare gli imbuti Milliflex Oasis® con la rampa di filtrazione da vuoto EZ-Fit®. L′unità filtrante EZ-Fit® è un dispositivo monouso di filtrazione per la determinazione della carica microbica, ideato per assicurare un recupero microbico ottimale. I dispositivi di filtrazione monouso, sterili, semplificano le procedure operative, permettono di risparmiare tempo e e di ottenere conte microbiche altamente affidabili. La testa di filtrazione EZ-Fit® permette di agganciare con facilità l′unità filtrante alla rampa di filtrazione a vuoto EZ-Fit®. Il design della rampa EZ-Fit® elimina le fonti di contaminazione che possono dare luogo a risultati falsi positivi: tutte le zone interne sono accessibili e possono essere pulite in modo efficiente e tutti i componenti possono essere lavati in autoclave.
Applicazioni
La testa di filtrazione per la rampa EZ-Fit® per imbuti Milliflex Oasis® permette di usare gli imbuti Milliflex Oasis® con la rampa di filtrazione da vuoto EZ-Fit® e trova applicazioni nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio dell′acqua nell′ambito delle analisi di birra, acqua in bottiglia, cosmetici e prodotti farmaceutici.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany