Documenti fondamentali
EZCURVBAT
Millipore
Batteria agli ioni di litio
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Produttore/marchio commerciale
EZ-Pak®
Livello qualitativo
Uscita
14.8 V
input
sample type cosmetics
sample type bottled water
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
applicazioni
bioburden testing
cosmetics
environmental
food and beverages
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Pak® Dispenser Curve
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La batteria agli ioni di litio è un accessorio aggiuntivo del dispensatore di membrane EZ-Pak®. Il dispensatore di membrane EZ-Pak® Dispenser Curve rivoluziona la gestione dei filtri nelle analisi che usano il metodo della filtrazione su membrana fornendo un′erogazione sterile, veloce, che non necessita contatto manuale e che consente l′uso di una sola mano per il trasferimento. La batteria per il funzionamento efficiente del dispenser è una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 14,8V. Una batteria agli ioni di litio completamente carica può dispensare fino a 10.000 membrane.
Applicazioni
La batteria agli ioni di litio è un accessorio aggiuntivo per il dispensatore EZ-Pak® Dispenser Curve utilizzato nelle comuni analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, prodotti farmaceutici, analisi ambientale, analisi della carica microbica e monitoraggio dell'acqua.
Note legali
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany