Vai a
EX0995
MN01 Detergent Phosphate-free
powder, Extran®
Sinonimo/i:
cleaner
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103206
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
Extran®
form
powder
manufacturer/tradename
Extran®
color
off-white
pH
7.0-10.0 (1% in water)
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
General description
powder Extran®
Application
A multi-purpose powdered detergent for heavy-duty laboratory cleaning applications. extran® MN01 is a mixture of anionic surfactants and auxiliary agents. Can be used on glass, plastic, rubber, metal and quartz. Articles to be cleaned should be immersed in a cleaning solution and thoroughly brushed or wiped. Rinsing with distilled water will leave a residue-free surface.
powder Extran®
Analysis Note
Appearance Off-white powder OdorMild pH (1%, water)7.0-10.0
Legal Information
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c