Documenti fondamentali
EX0550
Supelco
EDTA, Tetrasodium Salt
Sinonimo/i:
EDTA, Tetrasodium Salt, (Ethylenedinitrilo)tetraacetic Acid, Tetrasodium Salt
About This Item
Formula condensata:
(NaOOCCH2)2NCH2CH2N(CH2COONa)2 · 2H2O
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
Numero indice EU:
200-573-9
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Stato
powder or crystals
Livello qualitativo
pH
10.5-11.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
>300 °C (decomposes,anhydrous substance)
Temp. transizione
flash point 350 °C
Solubilità
1000 g/L
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].N(CCN(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-])(CC(=O)[O-])CC(=O)[O-].O.O
InChI
1S/C10H16N2O8.4Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;;;2*1H2/q;4*+1;;/p-4
KSYNLCYTMRMCGG-UHFFFAOYSA-J
Risultati analitici
Assay (complexometric): 99.0% min
Color: White
Form: Crystals and/or powder
Insoluble matter: 0.005% max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2