EFHVW10IS
Unità filtranti EZ-Fit® membrana bianca da 0,45m, imbuto da 100 mL, confezione singola, senza tampone
0.45 µm PVDF white membrane with 100 mL funnel, single packaging, suitable for solid cultivation
Sinonimo/i:
Unità filtranti EZ-Fit® senza tampone assorbente, Dispositivo di filtrazione su membrana dotato di membrana piana in esteri misti di cellulosa per analisi della carica microbica
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
PVDF
plain filter
styrene-butadiene device
white filter
Livello qualitativo
agenzia
ISO 7004:1985
Sterilità
sterile; electron beam irradiated
Produttore/marchio commerciale
EZ-Fit®
Confezionamento
pkg of Single packaging
Parametri
100 mL sample volume
Diam. filtro
47 mm
Capacità imbuto
100 mL
Dimensione pori
0.45 μm pore size
input
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type food(s)
sample type beverage(s)
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le unità di filtrazione sono irraggiate con fascio elettronico, un coperchio ventilato copre il campione per tutta la durata della filtrazione e un bordo a 360° impedisce che le pinze tocchino accidentalmente l'area di filtrazione della membrana durante il trasferimento della stessa, per proteggere i campioni dalla contaminazione e garantire al contempo risultati di enumerazione microbica affidabili.
La funzione EZ-FIT® Azure rende l'unità di filtrazione EZ-FIT® ancora più ergonomica e comoda, grazie all'imbuto trasparente e agli indicatori di livello di riempimento lungo tutta la circonferenza, per un riempimento facile da qualsiasi angolazione. L'innovativo design dell′insieme imbuto-base evita qualunque fuoriuscita o by-pass della membrana da parte del campione.
Le unità filtranti sono conformi agli standard internazionali e riducono al minimo il residuo del campione. Inoltre, potendo essere impilate, consentono di risparmiare spazio nell'area di lavoro. Questi dispositivi monouso sono stati progettati per l′impiego con la rampa EZ-FIT® che dispone di specifiche teste di filtrazione EZ-FIT®.
Applicazioni
Note legali
Articoli
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.