Documenti
DX0796
Supelco
1,2-dicloroetano
OmniSolv®
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CH2Cl
Numero CAS:
Peso molecolare:
98.96
Beilstein:
605264
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
203-458-1
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
OmniSolv®
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Limite di esplosione
15.6 %
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.02% Water (H2O)
≤0.3 μeq/g Titrable acid
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 13 °C
Densità
1.25 g/cm3 at 20  °C
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤230 nm
Assorbanza UV
λ: 230 nm Amax: ≤1.00
λ: 240 nm Amax: ≤0.30
λ: 250 nm Amax: ≤0.10
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
λ: 400 nm Amax: ≤0.005
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
DX0796P-1 is packaged in poly coated glass bottles
OmniSolv®
Nota sulla preparazione
Product filtered through a 0.2 μm filter
Risultati analitici
Assay (GC)99.0% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidFree halogensTo pass testInfrared SpectrumConformsTitrable acid0.3µeq/g maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.30AU maxUV Abs. at 250 nm0.10AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Abs. at 400 nm0.005AU maxUV Cut-off230nm maxWater (H2O)0.02% max
Evaporation Number: 4.1
Note legali
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup