319929
1,2-dicloroetano
ACS reagent, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Cloruro di etilene, Dicloroetano
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.4 (20 °C, vs air)
Tensione di vapore
87 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
775 °F
Limite di esplosione
15.6 %
Impurezze
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.03% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
clear
Indice di rifrazione
n20/D 1.444 (lit.)
P. eboll.
83 °C (lit.)
Punto di fusione
−35 °C (lit.)
Densità
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- As electron acceptor in the culture medium of Dehalococcoides ethenogenes 195.
- As model compound for chlorinated organics in various studies.
- Chemical doping during the fabrication of Cl-doped few-layer WS2 or MoS2 back gate field-effect transistors (FETs).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup