DR1094
Anti-PAX7 Mouse mAb (1E12)
liquid, clone 1E12, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Paired Box 7
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1E12, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PAX7(5081)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Paraffin Sections (0.5 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
NIH3T3 cells, Human stomach tissue