Documenti
CR01F1006
Millipore
Filtro per cartuccia Polygard® CR
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code F (double open end w/flat gaskets)
Sinonimo/i:
Polygard-CR Cartridge Filter 10 in. 1.0 μm Code F
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polyethylene seal
polypropylene
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Parametri
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.0 cm (2.75 in.)
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤50 mg
Dimensione pori
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code F (double open end w/flat gaskets)
Descrizione generale
I filtri a cartuccia Polygard® CR sono filtri con grado di filtrazione nominale progettati per essere impiegati nella rimozione di particelle nei liquidi e nei gas. La struttura della matrice, un filtro di profondità a gradiente di densità, conferisce ai filtri Polygard-CR una capacità di filtrazione massima, mentre i pori da 1,0 μm e l′impiego esclusivo di polipropilene nei materiali del filtro garantiscono livelli ridotti di estraibili e una compatibilità chimica ad ampio spettro.
Con una pressione differenziale massima di 4,8 bar (70 psid) a 25 °C, i filtri a cartuccia Polygard-CR danno prova di elevata efficienza.
Applicazioni comuni
I filtri a cartuccia Polygard CR ad efficienza elevata dotati di matrice di polipropilene a gradiente di densità trovano vasto impiego nell′industria delle bevande, utilizzati a protezione di filtri più efficienti in applicazioni di filtrazione di gas e liquidi
Conformità normativa
I filtri a cartuccia Polygard® CR sono progettati, sviluppati e prodotti nel rispetto di un Sistema di Gestione della Qualità riconosciuto conforme alla norma ISO 9000 per i Sistemi di Qualità da un ente di certificazione accreditato e vengono spediti con annesso Certificato di Qualità. Nel rispetto dei requisiti normativi, ogni filtro a cartuccia è corredato da una Guida alla Validazione
Inoltre, a garanzia della tracciabilità e per una facile identificazione, ogni filtro è contrassegnato con le proprie caratteristiche identificative
Una gamma completa a vostra disposizione
La linea di prodotti Polygard-CRN propone un′ampia gamma di formati in grado di soddisfare esigenze applicative di vario genere. Per adattare con facilità i filtri ad alloggiamenti già in uso, le cartucce sono disponibili con un′ampia scelta di connessioni in ingresso ed uscita.
Questi dispositivi sono stati sviluppati per ridurre al minimo il volume morto quando si sottopongono a valutazione combinazioni di matrici diverse.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
In autoclave con 10 cicli da 30 minuti a 126 °C o sterilizzabile con 10 cicli di vapore della durata di 30 minuti a 126 °C o acqua calda sanitizzata a una temperatura massima di 80 °C per 30 minuti.
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥5 L d′acqua
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore di immersione in acqua
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany