CP28
Anti-Fibroblast Antigen Mouse mAb (AS02)
liquid, clone AS02, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-CD90 (Ab-1) (Mouse), Anti-Thy-1 (Ab-1) (Mouse)
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AS02, monoclonal
Forma fisica
liquid
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, monkey
Non deve reagire con
rat, mouse
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FGF22(27006)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Frozen Sections (10 µg/ml, acetone fixation)
Immunoblotting (10 µg/ml, non-reducing only)
Immunofluorescence (10 µg/ml)
Immunoprecipitation (2-10 µg/ml)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Any fibroblast cell line or skin tissue
Altre note
Janin, A., et al. 1990. Clin. Exp. Rheum.8, 237.
Kay, M., et al. 1989. J. Invest. Dermatol.92, 168.
Esterre, P.H., et al. 1984 Cell Mol. Biol.38, 297.
Hoyhtya, M., et al. 1984 Eur. J. Biochem141, 477.
WGK 1