CP1571S03
Cartucce Lifegard™ di grado 1,0 µm nominale
pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Lifegard™ Cartridge Filter 10 in. 1.0 μm Code 7
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF)
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Lifegard™
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Lifegard™
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.4 cm (2.9 in.)
Superficie filtrante
0.46 m2
Impurezze
≤1.0 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.1 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤250 mg/cartridge
Matrice
Lifegard™
Dimensione pori
1.0 μm nominal pore size
1.0 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazione: bioprocessazione
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica microbica
- Istruzioni per l′uso: consultare la guida alle procedure di sterilizzazione a vapore & test di integrità e la prima pagina della Guida all′ispezione visiva
- Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto
- Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Specifiche
Nota sulla preparazione
10 cicli in autoclave o SIP a 121 °C per 30 min
30 min con acqua calda a 80 °C