Merck
Cartucce Lifegard™ di grado 1,0 µm nominale pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 5 (2-222; O-rings and spear)
Cartucce Lifegard di grado 1,0 µm nominale
Cartucce Lifegard™ di grado 1,0 µm nominale pore size 1.0 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 5 (2-222; O-rings and spear)
Products
Categoria del prodotto
Marchio
Compatibilità con la sterilizzazione
Lunghezza (in)
Livello qualitativo
Idrofobicità
Materiale del supporto
Dimensione dei pori (µm)