Documenti fondamentali
CGW671S03
Millipore
Cartucce Polysep II 1,0/0,5 µm nominale
pore size 1.0/0.5 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm)
Sinonimo/i:
Polysep II Cartridge Filter 10 in. 0.5 μm Code 7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031610
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) prefilter
mixed cellulose esters (MCE)
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Polysep
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polysep
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
10 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Diametro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
0.46 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤140 mg/cartridge
Matrice
Polysep II
pore size
1.0/0.5 μm nominal pore size
1.0/0.5 μm pore size
input
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 7
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: cartuccia
Caratteristiche e vantaggi
Formato: doppio strato
Confezionamento
Sacchetto doppio, facile apertura
Altre note
Questi prodotti sono fabbricati in uno stabilimento che aderisce alle norme di buona fabbricazione FDA.
Indicazioni per l′uso
  • Ritenzione di organismi: microrganismo
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazione: bioprocessazione
  • Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
  • Istruzioni per l′uso: Consultare la prima pagina della Guida all′ispezione visiva e la sezione introduttiva del documento tecnico sugli esteri misti di cellulosa
  • Dichiarazione sulla conservazione: consultare il documento tecnico sugli esteri misti di cellulosa
  • Dichiarazione sullo smaltimento: smaltire in conformità alle normative vigenti nazionali, regionali e locali.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
10 cicli in autoclave o SIP a 121 °C per 30 min
Protocollo di igienizzazione
30 min con acqua calda a 80 °C
Questo prodotto è stato fabbricato utilizzando una combinazione di mezzi che soddisfa i criteri dei filtri "senza rilascio di fibre" definiti nel CFR 21 210.3 (b) (6).
Risultati analitici
Conformi ai requisiti USP per il test sulle sostanze ossidabili dopo flussaggio con ≥5 L d′acqua
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore in acqua a temperatura ambiente controllata
Note legali
Polysep is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2