CGW302S03
Cartucce Polysep™ II 1,0/0,2 m nominale
pore size 1.0/0.2 μm, cartridge nominal length 20 in. (50 cm), Code 0 (2-222; O-rings)
Sinonimo/i:
Polysep II Cartridge Filter 20 in. 1.0/0.2 μm Code 0
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
borosilicate glass fiber (BGF) membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polypropylene
polypropylene support (Spun bonded)
silicone seal
Livello qualitativo
Conformità normativa
meets EU framework regulation [1935/2004/EC] (all component materials; regarding materials and articles intended to contact food)
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
Nome Commerciale
Polysep™
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Polysep™
Parametri
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
tecniche
prefiltration: suitable
Lunghezza
20 in.
Larghezza
2.7 in.
Lunghezza nominale della cartuccia
20 in. (50 cm)
Diametro
7.1 cm (2.8 in.)
Superficie filtrante
0.92 m2
Impurezze
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
≤280 mg/cartridge
Matrice
Polysep™ II
pore size
1.0/0.2 μm nominal pore size
1.0/0.2 μm pore size
input
sample type groundwater
sample type liquid
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
Confezionamento
Altre note
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer to the first page of Visual Inspection Guide and introduction section of the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Storage Statement: Please refer to the Mixed cellulose esters Tech Brief
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.
Nota sulla preparazione
30 min with hot water @ 80 °C
10 autoclave cycles or SIP @ 121 °C for 30 min
Risultati analitici
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2