Merck
CDRM3HN05
Lynx® CDR
Lynx® CDR Male 3/8 Inch Hose Barb Reconnectable Connector - 5pack
Sinonimo/i:
Multiple aseptic connections, disconnections and reconnections (up to 6 times)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
eCl@ss:
32010310
UNSPSC Code:
41121815
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
material
316 stainless steel spring(s) (electropolished), polyethersulfone membrane (for vent), polysulfone flow path (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), polysulfone housing (outer, sterility chamber), polysulfone valve body (glass filled polysulfone USP Class VI, ADCF), silicone seal (USP Class VI, ADCF or EMA/410/01 compliant)
sterility
non-sterile
product line
Lynx®
parameter
0.7 bar max. pressure (10 psi) (connect/disconnect pressure), 2-40 °C operating temperature (36-104 °F), 4.1 bar max. pressure (60 psi) (operating pressure)
H
13.7 cm (5.4 in.)
L
25.7 cm (10.1 in.)
W
8.4 cm (3.3 in.)
fitting
3/8 in. inlet hose barb
Application
Multiple, sterile connections, disconnections and reconnections
Sterile connection of single-use systems
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lynx® CDR
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
Non riesci a trovare il codice del tuo prodotto o il numero di lotto/ batch?
I numeri di catalogo dei prodotti nel sito internet sono associati al taglio o alla quantità delle confezioni (es: T1503-25G). Accertati Nel campo N° Catalogo digita SOLO il N° di catalogo del prodotto (Esempio: T1503).
Esempio:
T1503
Numero di prodotto
-
25G
Confezione/Quantità
Altri esempi:
705578-5MG-PW
PL860-CGA/SHF-1EA
MMYOMAG-74K-13
1000309185
Inseriscilo come 1.000309185)
Problemi? Sentitevi liberi di contattare Servizio Tecnico per chiedere aiuto