Merck
CDEXP0LUV
Polishing Cartridge
For Milli-Q® Plus systems.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® Plus
shipped in
ambient
Quality Level
General description
For Milli-Q UV system
Features and Benefits
The purification method involves the use of ion-exchange resins and activated carbon.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contatta l'Assistenza Tecnica