CBL468
Anti-PECAM-1 Antibody, domains 3-6 of human PECAM-1, clone HC1/6
clone HC1/6, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD31
Scegli un formato
CHF 476.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 476.00
Spedizione prevista il21 maggio 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Clone
HC1/6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PECAM1(5175)
Specificità
FUSION PARTNER: P3-x63Ag8.653 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
This antibody will stain frozen tissue sections
Suitable for immunoprecipitation studies
Suitable for flow cytometry either indirectly or directly when labelled with FITC or R-PE
Suitable for use on formalin fixed paraffin embedded sections after protease pre-treatment.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stato fisico
Risultati analitici
Activated microglial cells
Altre note
Note legali
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2