Documenti fondamentali
BX1715
Supelco
Etere butilico del glicole etilenico
Practical, Technical
Sinonimo/i:
2-Butossietanolo, Butilglicole
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
118.17
Beilstein:
1732511
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-905-0
Saggio:
≥95% (GC)
P. ebollizione:
169-172.5 °C (lit.)
Tensione di vapore:
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Densità del vapore
4.1 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<1 mmHg ( 20 °C)
10 mmHg ( 81 °C)
Saggio
≥95% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
473 °F
Limite di esplosione
10.6 %
Colore
APHA: ≤40
Indice di rifrazione
n20/D 1.419 (lit.)
pH
7 (20 °C in H2O, as aqueous solution)
P. ebollizione
169-172.5 °C (lit.)
Punto di fusione
−75 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 67 °C
Solubilità
900 g/L (completely miscible)
Densità
0.9 g/cm3 at 20 °C
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCOCCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC): 95% min
Color (APHA): 40 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - Pensky-Martens closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3