BN-5ML-B
BIOSCOT™ IVD Reagent RHCE (Rh) Specificities
BIOSCOT™ Anti-C from the clone MS-24, Human IgM, Blood Grouping Reagent
Sinonimo/i:
Anti-C (clone MS-24) Blood Grouping Reagent
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Clone
MS-24, monoclonal
Confezionamento
pkg of 5 mL
Produttore/marchio commerciale
BIOSCOT™
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Concentrazione
10-30 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7-7.4
Isotipo
IgM
applicazioni
clinical testing
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Filtered through a 0.22μm terminal filter
Shelf Life: 36 months from date of filtration
CE Mark
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1