Documenti
AX1699MC
Supelco
Solvent MC
AQUASTAR®
Sinonimo/i:
Karl Fischer
About This Item
Codice UNSPSC:
41115601
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Temp. transizione
flash point 55.6 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Methanol-chloroform solvent for oils and fats
AX1699MC-1, AX1699MC-3 and AX1699MC-5 are packaged in 38/430 glass bottles.
Risultati analitici
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Water (H2O): 0.001-0.02%
Note legali
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes, Liver,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
132.1 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
55.6 °C