Documenti fondamentali
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
Sinonimo/i:
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
About This Item
Formula condensata:
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
233-135-0
Stato:
solid
Solubilità:
364 g/L
Stato
solid
Livello qualitativo
Concentrazione
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Punto di fusione
90 °C (decomposition)
Solubilità
364 g/L
Cationi in tracce
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Risultati analitici
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1