Documenti fondamentali
AX0078
Supelco
Acido acetico
OmniTrace Ultra, 99%, for inorganic trace analysis
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Formula condensata:
CH3CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.05
Beilstein:
506007
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-580-7
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
15.4 hPa ( 20 °C)
Saggio
99%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 39 °C
Solubilità
602.9 g/L
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Ag: ≤50 pg/g
Al: ≤50 pg/g
As: ≤50 pg/g
Ba: ≤10 pg/g
Be: ≤10 pg/g
Bi: ≤10 pg/g
Ca: ≤50 pg/g
Cd: ≤10 pg/g
Ce: ≤10 pg/g
Co: ≤10 pg/g
Cr: ≤10 pg/g
Cs: ≤10 pg/g
Cu: ≤10 pg/g
Dy: ≤1 pg/g
Er: ≤1 pg/g
Eu: ≤1 pg/g
Fe: ≤50 pg/g
Ga: ≤10 pg/g
Gd: ≤1 pg/g
Ge: ≤10 pg/g
Hf: ≤10 pg/g
Ho: ≤1 pg/g
In: ≤1 pg/g
K: ≤50 pg/g
La: ≤1 pg/g
Li: ≤10 pg/g
Lu: ≤10 pg/g
Mg: ≤50 pg/g
Mn: ≤10 pg/g
Mo: ≤10 pg/g
Na: ≤100 pg/g
Nd: ≤1 pg/g
Ni: ≤50 pg/g
Pb: ≤10 pg/g
Pr: ≤1 pg/g
Pt: ≤50 pg/g
Rb: ≤10 pg/g
Re: ≤10 pg/g
Rh: ≤50 pg/g
Ru: ≤50 pg/g
Sb: ≤50 pg/g
Sc: ≤10 pg/g
Sm: ≤1 pg/g
Sn: ≤50 pg/g
Sr: ≤10 pg/g
Tb: ≤1 pg/g
Te: ≤1 pg/g
Th: ≤1 pg/g
Ti: ≤10 pg/g
Tl: ≤10 pg/g
Tm: ≤1 pg/g
U: ≤1 pg/g
V: ≤10 pg/g
W: ≤10 pg/g
Y: ≤1 pg/g
Yb: ≤1 pg/g
Zn: ≤50 pg/g
Zr: ≤10 pg/g
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
OmniTrace Ultra acids for trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPT (parts per trillion) levels.
Confezionamento
Product is double-distilled and packed in class 100 clean room conditions into preleached FEP bottles. Each FEP bottle is packed in an EPS innerpack and then packed into a 1x regulated carton with a Certificate of Analysis.
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Acido acetico glacial, puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, 99.8-100.5%
Sigma-Aldrich
27225
Acido acetico
Acido acetico glacial, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8%
Sigma-Aldrich
33209
Acido acetico
Acido acetico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1005706
Acido acetico
Acido acetico suitable for HPLC
Sigma-Aldrich
45754
Acido acetico
Acido acetico for LC-MS LiChropur™
Supelco
5.33001
Acido acetico
Acido acetico analytical standard
Supelco
71251
Acido acetico