Documenti fondamentali
AP160M-M
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Mouse IgG Antibody, AMCA conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.47
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
AMCA
Tipo di anticorpo
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunofluorescence: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Applicazioni
Rabbit anti-Mouse IgG Antibody, AMCA conjugate is an antibody against Mouse IgG for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3