Documenti
AP10045S1
Millipore
Pad Dispenser with 2 Canisters
Dispensing of sterile absorbent pads, 100 absorbent cellulose pads, diam. 45 mm
About This Item
Codice UNSPSC:
41122101
eCl@ss:
32030209
NACRES:
NB.24
Materiali
cellulose pad(s)
clear device
polystyrene
Sterilità
sterile
Diametro
45 mm
input
sample type wine
sample type sport drink
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type cider
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type cosmetics
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
′ Se saturati con un terreno di crescita, possono essere impiegati anche per la coltura di microrganismi su membrana. To increase flow rate and throughput, our woven mesh spacers can be placed between filters in a serial filtration to prevent the downstream screen filter from "blinding" the upstream filter pores. The absorbent pads prevent the membrane damage during high pressure or fast flow conditions. The pure white cellulose material used in these absorbent pads have been sampled, tested and conforms to the specifications.
Applicazioni
Questi filtri trovano applicazione in ambito clinico, cosmetico, ambientale e nell′industria dei cibi e delle bevande, oltre che nel controllo di qualità (QC) industriale e nel settore farmaceutico.
Analisi microbiologiche di birra, acqua in bottiglia, sidro, sport drink e vino con il metodo della filtrazione su membrana.
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13