Documenti fondamentali
AGX810
Sigma-Aldrich
SARS-CoV-2 Nucleoprotein (aa 2-419) Recombinant Antigen
suitable for immunodiffusion
Sinonimo/i:
2019-nCoV, COVID-19, Wuhan-Hu-1
Scegli un formato
AGX810
CHF 1’000.00
CHF 1’000.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
AGX810
CHF 1’000.00
About This Item
Codice UNSPSC:
51201600
NACRES:
NA.26
CHF 1’000.00
Spedizione prevista il13 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Ricombinante
expressed in E. coli
Livello qualitativo
Stato
liquid
PM
≤48 kDa
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
immunodiffusion: suitable
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
This recombinant protein, expressed in E. coli, Cat. No. AGX810 is for the detection of SARS-CoV-2 Nucleoprotein.
Applicazioni
Suggested antibodies: MABX8411, MABX8412, MABX8413, MABX8414, MABX8415, MABX8416, MABX8417, or MABX8418
Descrizione del bersaglio
Coronavirus disease 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by the virus strain severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a virus closely related to the SARS virus. A SARS-CoV-2 nucleoprotein antigen can be used to support the detection of SARS-CoV-2 (COVID-19, 2019-nCoV).
Stato fisico
Purified protein in 25 mM Tris, 10 mM Potassium Carbonate without preservatives, pH 7.4.
Ricostituzione
Please refer to guidance on suggested starting dilutions and/or titers per application and sample type.
Stoccaggio e stabilità
Stable for 1 year at -10°C to -25°C from date of receipt. Avoid repeated freeze/thaw cycles.