Documenti fondamentali
ABT45
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-claudina-5
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Claudin-5, Transmembrane protein deleted in VCFS, TMDVCF
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, mouse, horse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
equine (based on 100% sequence homology), ox (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CLDN5(7122)
Categorie correlate
Descrizione generale
La claudina-5, una proteina transmembrana la cui delezione è presente nella sindrome velo-cardio-facciale, sembra essere coinvolta nelle giunzioni strette dell′endotelio. Questa proteina è stata rilevata esclusivamente nei bordi tra una cellula endoteliale e un′altra. Livelli bassi di claudina-5 nelle cellule endoteliali sinusoidali potrebbero comportare la disfunzione di tali cellule in caso di lesioni epatiche. I livelli di claudina-5 nei vasi dei tumori potrebbero essere un potenziale marcatore della prognosi del carcinoma epatocellulare. La perdita di funzione della claudina-5 è stata correlata a oncogenesi.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina claudina-5 a livello del dominio citoplasmatico.
Immunogeno
Epitopo: dominio citoplasmatico
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla claudina-5 umana a livello del dominio citoplasmatico.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
L′anticorpo anti-claudina-5 consente di rilevare i livelli di claudina-5 & è descritto in letteratura & convalidato per l'uso nei saggi di WB e IH(P).
Saggio immunoistochimico: un lotto rappresentativo alla diluizione 1:800 ha permesso di rivelare la proteina claudina-5 in tessuto prostatico.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisato di tessuto polmonare umano.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,1 µg/mL ha permesso di rivelare la claudina-5 in 10 µg di lisato di tessuto polmonare umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~17 kDa.
Sono osservabili pesi molecolari a ~17 kDa e 62 kDa a seconda degli effetti delle fosforilazione e delle glicosilazione (Ishizaki, T., et al. (2003). Experimental Cell Research. 290:275–288).
Stato fisico
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricezione a 2-8°C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di tessuto polmonare umano
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Haitao Liu et al.
Diabetologia, 62(12), 2365-2374 (2019-10-16)
Levels of neutrophil elastase, a serine protease secreted by neutrophils, are elevated in diabetes. The purpose of this study was to determine whether neutrophil elastase (NE) contributes to the diabetes-induced increase in retinal vascular permeability in mice with streptozotocin-induced diabetes
Qian Wu et al.
IBRO neuroscience reports, 13, 87-95 (2022-07-19)
Hemorrhagic transformation (HT) has been reported to be associated with a poor prognosis after acute ischemic stroke. Blood-brain barrier (BBB) damage is considered as the major pathophysiologic mechanism of HT. Our aim was to investigate the role of acute iron
Disrupted tight junctions in the small intestine of cystic fibrosis mice.
De Lisle, RC
Cell and Tissue Research null
Zhi Fang et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(6), 2097-2107 (2016-02-19)
The mechanism of blood-brain barrier (BBB) disruption, involved in poststroke edema and hemorrhagic transformation, is important but elusive. We investigated microRNA-150 (miR-150)-mediated mechanism in the disruption of BBB after stroke in rats. We found that up-regulation of miR-150 increased permeability
Karsten Bartels et al.
Heart, lung & circulation, 23(10), 981-984 (2014-06-17)
Neurologic injury is common after cardiac surgery and disruption of the blood brain barrier (BBB) has been proposed as a contributing factor. We sought to study BBB characteristics in a rodent model of cardiopulmonary bypass (CPB) and deep hypothermic circulatory