ABT260
Anti-Amelogenin, X isoform/AMELX Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Amelogenin, X isoform, Leucine-rich amelogenin peptide, LRAP
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
porcine, mouse
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Amelx(11704)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Amelogenin, X isoform/AMELX in DESC spheres and cervical loop lysates (Chang, J. Y., et al. (2013). J Cell Biol. 288(40):28952-289561.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Amelogenin, X isoform/AMELX in DESC spheres and cervical loops (Chang, J. Y., et al. (2013). J Cell Biol. 288(40):28952-289561.).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected Amelogenin, X isoform/AMELX in normal ameloblasts in the wild type and the pseudostratified layer and amorphous matrix of the null mice (Rios, H., et al. (2005). Mol Cell. Biol. 25(24):11131-11144.).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Amelogenin, X isoform/AMELX in pig enamel acid extract.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1