ABS989
Anti-E6AP Antibody
serum, from rabbit
Sinonimo/i:
Ubiquitin-protein ligase E3A, E6AP ubiquitin-protein ligase, Human papillomavirus E6-associated protein, Oncogenic protein-associated protein E6-AP, Renal carcinoma antigen NY-REN-54
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... UBE3A(7337)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: A representative lot detected E6AP in HeLa cell lysate (Talis, A. L., et al. (1998). JBC. 273:6439-6445).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated E6AP in HeLa cell lysate (Wynn, H. K., et al. (2000). Journal of Virology. 74(14):6408-6417).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected E6AP in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1