ABS764
Anti-GPAT-1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Glycerol-3-phosphate acyltransferase 1, mitochondrial, GPAT-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
tecniche
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPAM(57678)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunofluorescence Analysis: 20 μg/mL from a representative lot detected GPAT-1 in rat brain cells.
Signaling
Developmental Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 μg/mL of this antibody detected GPAT-1 in rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2