ABS55
Anti-InsP3R Antibody, Type 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1, spinocerebellar ataxia 16, inositol 1,4,5-trisphosphate receptor type 1, Type 1 inositol 1,4,5-trisphosphate receptor, Type 1 InsP3 receptor, IP3 receptor, spinocerebellar ataxia 15, IP3 receptor isoform 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human, pig
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITPR1(3708)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: 10 µg of Anti-InsP3R, Type 1 immunoprecipitated InsP3R, Type 1 from rat brain microsomal prep RIPA lysate.
Qualità
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected InsP3R on 10 µg of rat brain microsomal tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1