ABS2221
Anti-SLC27A4/FATP4
Scegli un formato
CHF 150.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 150.00
Spedizione prevista il28 marzo 2025
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
PM
calculated mol wt 72.32 kDa
observed mol wt ~60 kDa
Purificato mediante
(Unpurified)
Reattività contro le specie
human, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, rat
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Slc27a4(26569)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in Hela cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SLC27A4/FATP4 in Hela cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Mouse liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SLC27A4/FATP4 in Western Blotting applications (Newberry, E.P., et. al. (2003). J Biol Chem. 278(51):51664-72; Li, S., et. al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(50):32114-32123).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
WGK 1