Documenti
ABS204
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fosfo-PDHE1-A tipo I (Ser293)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Pyruvate dehydrogenase E1 component subunit alpha, somatic form, mitochondrial, PDHE1-A type I
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
primate (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer293)
Informazioni sul gene
human ... PDHA1(5160)
Descrizione generale
In molti organismi, il complesso della piruvato deidrogenasi (PDH) catalizza la conversione completa, irreversibile, del piruvato ad acetil-CoA e CO2 nella via aerobica. Questo complesso funge anche da regolatore chiave per la seleziona del substrato cardiaco. Contiene più copie di tre componenti enzimatici: piruvato deidrogenasi (E1 o PDHE1-A di tipo I), diidrolipoammide acetiltransferasi (E2) e lipoammide deidrogenasi (E3). La PDH è regolata sia tramite fosforilazione mediata dalla chinasi della piruvato deidrogenasi (PDK) sia mediante inibizione a feedback.
Specificità
Questo anticorpo riconosce la proteina PDHE1-A di tipo I fosforilata in Ser293.
Immunogeno
Epitopo: Ser293 fosforilata
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente alla proteina PDHE1-A di tipo I umana fosforilata in Ser293.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Metabolismo
La rivelazione della proteina fosfo-PDHE1-A di tipo I (Ser293) tramite questo anticorpo è convalidata per l′uso nei saggi di WB, IC & IP.
Saggio immunocitochimico: questo anticorpo alla diluizione 1:500 ha permesso di rivelare la proteina fosfo-PDHE1-A di tipo I (Ser293) in cellule HEK293 non trattate e trattate con DCA.
Sottocategoria di ricerca
Metabolismo del glucosio/glicogeno
Qualità
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule HEK293 non trattate e trattate con DCA.
Saggio di Western blotting: questo anticorpo alla diluizione 1:10.000 ha permesso di rivelare fosfo-PDHE1-A di tipo I (Ser293) in lisati di cellule HEK293 non trattate e trattate con DCA.
Descrizione del bersaglio
~43 kDa osservato
Stato fisico
Anticorpo policlonale purificato di coniglio in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificazione per affinità
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8°C.
Risultati analitici
Controllo
Lisati di cellule HEK293 non trattate e trattate con DCA
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Ian M Willis et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(48), 12182-12187 (2018-11-16)
As a master negative regulator of RNA polymerase (Pol) III, Maf1 modulates transcription in response to nutrients and stress to balance the production of highly abundant tRNAs, 5S rRNA, and other small noncoding RNAs with cell growth and maintenance. This
Stephen W Standage et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 312(2), H239-H249 (2016-11-25)
Children with sepsis and multisystem organ failure have downregulated leukocyte gene expression of peroxisome proliferator-activated receptor-α (PPARα), a nuclear hormone receptor transcription factor that regulates inflammation and lipid metabolism. Mouse models of sepsis have likewise demonstrated that the absence of
Cyril Corbet et al.
Nature communications, 9(1), 1208-1208 (2018-03-25)
Lactate exchange between glycolytic and oxidative cancer cells is proposed to optimize tumor growth. Blocking lactate uptake through monocarboxylate transporter 1 (MCT1) represents an attractive therapeutic strategy but may stimulate glucose consumption by oxidative cancer cells. We report here that
Rami Al Batran et al.
JCI insight, 4(1) (2019-01-11)
Obese individuals are often at risk for nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), insulin resistance, type 2 diabetes (T2D), and cardiovascular diseases such as angina, thereby requiring combination therapies for their comorbidities. Ranolazine is a second-line antianginal agent that also improves
Masaki Kajimoto et al.
Journal of cerebral blood flow and metabolism : official journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(3), 514-521 (2014-01-09)
Anesthetics used in infants and children are implicated in the development of neurocognitive disorders. Although propofol induces neuroapoptosis in developing brain, the underlying mechanisms require elucidation and may have an energetic basis. We studied substrate utilization in immature swine anesthetized