ABS1631
Anti-phospho-eNOS (Ser602)
from rabbit
Sinonimo/i:
Nitric oxide synthase endothelial, Constitutive NOS, EC-NOS, eNOS, NOS III, NOS type III
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
bovine
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer602)
Informazioni sul gene
mouse ... Nos3(287024)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Western Blotting Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected phospho-eNOS (Ser602) in bovine aortic endothelial cell lysates (Courtesy of Dr. Carol Chrestensen at Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
ELISA Analysis: A 1:64,000 dilution from a representative lot detected phospho-eNOS (Ser602) in Phospho-602 peptide/Non-Phospho-602 peptide (Courtesy of Dr. Carol Chrestensen at Kennesaw State University, Kennesaw, GA).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-eNOS (Ser602) in 10 µg of bovine aortic endothelial cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2