ABS1526
Anti-phospho-AKT1 Antibody, Thr479
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
AKT alpha, Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, Protein kinase B alpha, PKB, Proto-oncogene c-Akt, RAC-PK-alpha
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pThr479)
Informazioni sul gene
human ... AKT1(207)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected phospho-AKT1, Thr479 in lysate of RAT2 cells transfected with Src (21-154).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1