ABS1494
Anti-SCYL1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
N-terminal kinase-like protein, Coated vesicle-associated kinase of 90 kDa, SCY1-like protein 1, Telomerase regulation-associated protein, Telomerase transcriptional element-interacting factor, Teratoma-associated tyrosine kinase
Origine biologica
rabbit
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SCYL1(57410)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected SCY1-Like Protein 1 (SCYL1) in HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1