ABN96
Anti-Neurexin3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Neurexin-3-alpha, Neurexin III-alpha
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRXN3(9369)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Neurexin-3 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
PC12 cell lysate.
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1